Learn More
Nickel Electro™ Doppel-Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Nickel
Artikelnummer. 11746567 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
11746567 210 mm 1 Stück
11716567 120 mm 1 Stück
11726567 150 mm 1 Stück
11736567 180 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11746567
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Werkzeug für zwei Aufgaben. Nickel Electro™ Das Nickel-Doppellöffel-/Spatel-Kombinationsbesteck dient zum Abmessen von Flüssigkeiten und Pulvern mit dem Löffelende und zum Teilen und Trennen von Materialien mit dem Spatelende.
Ein Werkzeug für zwei Aufgaben. Nickel Electro™ Nickel-Löffelspatel, ein Kombinationswerkzeug: Messen von Flüssigkeiten und Pulver mit dem Löffelende, Teilen und Trennen von Materialien mit dem Spatelende
Das Instrument mit Doppelfunktion misst Flüssigkeiten und feine Pulver mit dem Löffelende und teilt und trennt Materialien mit dem Spatelende.
  • Hergestellt aus Nickel.
Spezifikation
Menge 1
Kapazität (metrisch) 2 ml
Produkttyp Spatel
Breite (metrisch) 20 mm
Abmessungen (L x B) 210 x 20 mm
Material Nickel
Länge (metrisch) 210 mm