Learn More
Nickelstücke, 5 x 5 cm (2.0 x 2.0 in.), 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11313647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11313647 2 kg 2 Kilogramm
11303647 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11313647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035482.A3
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel pieces
Namenshinweis 5x5cm (2.0x2.0 in.), Thickness ≈0.5 to 1.5cm
Menge 2 kg
Geruch Geruchsneutral
Form Stückchen
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.99%