Learn More
Buerkle™ Tauchflasche EX, Messing, 1000 ml, Ø 89 mm, 3,2 kg
Artikelnummer. 10478041
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10478041 1000 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10478041 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53653000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tauchflasche EX, Messing, 1000 ml, Ø 89 mm, 3,2 kg zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen Aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt.
Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen. Komplett aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt. Tauchflasche zur Prüfung von Mineralölerzeugnissen Gruppe A, Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC, Rohölen, flüssigen Mineralölerzeugnissen, Kraftstoffen, Spezial- und Testbenzinen, Heizölen, Petroleum und flüssigen Schmierstoffen. Komplett aus nicht funkenziehendem Messing hergestellt, vernickelt.
Tauchbehälter werden in den verschiedensten Bereichen zum Sammeln von Flüssigkeiten zur Probenahme eingesetzt. Bürkle produziert das mit Abstand umfangreichste Sortiment an Tauchbehältern, sozusagen für jede Anwendung das richtige Produkt.Bürkle bietet Tauchflaschen und Tauchbomben für Sedimente, für den Umweltbereich, für chemisch aggressive Produkte, für die Petrochemie, für den Ex-Schutz-Bereich u.v.m. Die Tauchflaschen für den Ex-Schutz-Bereich sind aus Messing vernickelt hergestellt, somit oxidieren sie nicht.Tauchbehälter können für Zielpunktproben, Allschichtproben und Bodenproben verwendet werden.Tauchbehälter sind schwer. Zum Absenken bedarf es spezieller Handseilspulen mit großen Wickeldurchmessern. Andere Seilspulen belasten die Handgelenke der Anwender stark und können zu Gesundheitsschäden führen. Senkseile und Senkketten in verschiedensten Materialien sowie Handseilspulen, auch für den Ex-Bereich sind als Zubehör erhältlich.
  • Abschraubbarer Flaschenkopf – einfache Reinigung
  • Robuster Tragegriff
  • Hohes Gewicht (3,2 kg) für schnelle Absenkung
  • 1000 ml Inhalt
  • Höhe mit Bügel 443 mm
  • Bitte passendes Senkseil mitbestellen
  • Geprüft für den Einsatz in EX-Schutzzone 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schöpflöffel
Material Messing
Enthält Abschraubbarer Flaschenkopf, robuster Tragegriff
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Zertifizierung/Konformität DIN, Explosionsgruppen II A, II B und II C, für den Einsatz in den Explosionsschutz-Zonen 0 und 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Handbetriebene Spulen und Absenkkabel
Höhe (metrisch) 443 mm