Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus vernickeltem Messing
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Vernickeltes Messing |
| Zur Verwendung mit | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aggressive chemische Umgebungen |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Enthält | 10-32 UNF-Gewinde |
| Produkttyp | Luer-Anschluss |