Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus vernickeltem Messing
Artikelnummer. 15312142
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
Weiblicher Luer-Lock
Enthält:
1/16 in.-Schlauchanschluss
10-32 UNF-Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15312142
Marke: Cole-Parmer™ 4150764
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Vernickeltes Messing
Zur Verwendung mit Weiblicher Luer-Lock
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aggressive chemische Umgebungen
Verpackungsmenge 1/Packung
Enthält 1/16 in.-Schlauchanschluss
Produkttyp Luer-Anschluss