Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus vernickeltem Messing
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Männlicher Luer-Lock-Anschluss
Weiblicher Luer-Lock
Enthält:
1/16 in.-Schlauchanschluss
10-32 UNF-Gewinde
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Material | Vernickeltes Messing |
| Zur Verwendung mit | Männlicher Luer-Lock-Anschluss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aggressive chemische Umgebungen |
| Verpackungsmenge | 1/Packung |
| Enthält | 1/16 in.-Schlauchanschluss |
| Produkttyp | Luer-Anschluss |