Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen
Artikelnummer. 10208821
Ansicht ändern
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 bis 25 mm
20 bis 40 mm
30 bis 80 mm
38 bis 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
10208821 12 bis 25 mm 1 Stück
10533762 20 bis 40 mm 1 Stück
10700703 38 bis 60 mm 1 Stück
10288861 30 bis 80 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10208821 Lieferant Usbeck Laborgeraete™ Lieferanten-Nr. 2544
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen eignen sich zum Befestigen feiner Glaswaren im Labor. Der beidseitige Öffnungsmechanismus ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung der Klemmbacken zur Stabilisierung und Ausbalancierung. .
  • Zinkdruckguss
  • Pulverbeschichtet
  • Vernickelte, vinyl-beschichtete Backen
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Klemme
Material Vernickelt
Durchmesser (metrisch) 12 bis 25 mm
Länge (metrisch) 235 mm
Beschichtung Vinyl