Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen mit Vinyl-beschichteten Backen
Artikelnummer. 10700703
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 bis 25 mm
20 bis 40 mm
30 bis 80 mm
38 bis 60 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
10700703 38 bis 60 mm 1 Stück
10533762 20 bis 40 mm 1 Stück
10208821 12 bis 25 mm 1 Stück
10288861 30 bis 80 mm 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 10700703
Marke: Usbeck Laborgeraete™ 2564
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Usbeck Laborgeraete™ Vernickelte Klemmen eignen sich zum Befestigen feiner Glaswaren im Labor. Der beidseitige Öffnungsmechanismus ermöglicht eine gleichmäßige Aufweitung der Klemmbacken zur Stabilisierung und Ausbalancierung. .
  • Zinkdruckguss
  • Pulverbeschichtet
  • Vernickelte, vinyl-beschichtete Backen
Spezifikation
Menge Je 1
Typ Klemme
Material Vernickelt
Durchmesser (metrisch) 38 bis 60 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Beschichtung Vinyl