Learn More
Fisherbrand™ Hoffman-Klemmen
Artikelnummer. 12744396 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Für die Verwendung mit Schläuchen mit 15 mm Außendurchmesser
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
12744396 Für die Verwendung mit Schläuchen mit 15 mm Außendurchmesser 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12744396
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für die Verwendung mit Schläuchen bis zu 15 mm im Labor.
  • Mit Klemmschrauben-Scharnieren
  • Hergestellt aus plattiertem Nickel
  • 10 je Packung
Spezifikation
Menge 10/Packung
Typ Hoffman-Klemme
Material Vernickelt
Enthält Klemmschrauben-Scharniere
Zur Verwendung mit (Geräte) Für die Verwendung mit Schläuchen mit 15 mm Außendurchmesser