Learn More
Vernicklungslösung, stromlos, ammoniakfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305158
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11305158 250 mL 250 Milliliter
11395148 1 L 1 Liter
2 options
Artikelnummer. 11305158
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044070.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Beschichtung auf Silizium, Germanium, Galliumarsenid, Cadmiumsulfid, Nickel oder Kovar
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel plating solution
Farbe Grün
Namenshinweis Electroless, ammonia free
Menge 250 mL
MDL-Nummer MFCD00011137
UN-Nummer UN3082