Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vernickelungslösung, stromlos
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nickel plating solution |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Farbe | Grün |
| Menge | 1 l |
| Geruch | Ammonia-like |
| MDL-Nummer | MFCD00011137 |