Learn More
Nickelstab, 12.7 mm (0.5 in.) Durchmesser, gebunden, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11397087
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 cm
50 cm
150 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
150 Zentimeter
50 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Packungsgröße
11397087 150 cm 150 Zentimeter
11317097 10 cm 10 Zentimeter
11307097 50 cm 50 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. 11397087 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011453.BZ
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel rod
Namenshinweis 12.7mm (0.5 in.) dia., Annealed
Menge 150 cm
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈11.3g/cm
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.5%