Learn More
Nickelkugel, 6.35 mm (0.25 Zoll) im Durchmesser x 6.35 mm (0.25 Zoll) Länge, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384408
Click to view available options
Menge:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11384408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042331.QK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel slug
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Menge 25 Slugs
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈1.8g/slug
Form ≈1,8 g/Slug
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.995%
Güte Puratronic