Learn More
Cole-Parmer™ Laborspatel aus Nickel/Edelstahl
Artikelnummer. 11705938 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11705938 20,32 cm 3 Stück
12363800 16,51 cm 3 Stück
15129032 18,1 cm 3 Stück
3 options
Artikelnummer. 11705938
Marke: Cole-Parmer™ 0636906
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt für die präzise Probenahme von Pulvern oder Salzen. Die Spatel aus Nickel/Edelstahl sind in Ausführungen mit verschiedenen Enden erhältlich.
Entwickelt für die präzise Probenahme von Pulvern oder Salzen.Die Spatel aus Nickel/Edelstahl sind in Ausführungen mit verschiedenen Enden erhältlich.
  • Laborspatel aus Nickel/SS
  • Mit glasierter oder verspiegelter Oberfläche erhältlich
  • Einfach zu reinigen
  • Verschiedene Größen und Typen für eine Vielzahl von Laboranforderungen
  • 3er-Packung
Spezifikation
Menge 3 Packungen
Produkttyp Laborspatel
Länge (angloamerikanisch) 8 in.
Material Edelstahl (304), Nickel
Länge (metrisch) 20,32 cm