Learn More
Cole-Parmer™ Laborspatel aus Nickel/Edelstahl
Artikelnummer. 12363800 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
12363800 16,51 cm 3 Stück
11705938 20,32 cm 3 Stück
15129032 18,1 cm 3 Stück
3 options
Artikelnummer. 12363800
Marke: Cole-Parmer™ 0636903
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Entwickelt für die präzise Probenahme von Pulvern oder Salzen. Die Spatel aus Nickel/Edelstahl sind in Ausführungen mit verschiedenen Enden erhältlich.
Entwickelt für die präzise Probenahme von Pulvern oder Salzen.Die Spatel aus Nickel/Edelstahl sind in Ausführungen mit verschiedenen Enden erhältlich.
  • Laborspatel aus Nickel/SS
  • Mit glasierter oder verspiegelter Oberfläche erhältlich
  • Einfach zu reinigen
  • Verschiedene Größen und Typen für eine Vielzahl von Laboranforderungen
  • 3er-Packung
Spezifikation
Menge 3 Packungen
Produkttyp Laborspatel
Länge (angloamerikanisch) 6.5 Zoll
Material Edelstahl (304), Nickel
Länge (metrisch) 16,51 cm