Learn More
Nickelsulfat-Hexahydrat, TRC
Artikelnummer. 30415222
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30415222 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30415222 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN9010635G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) Sulfate Hexahydrate
CAS 10101-97-0
Menge 5 g
Summenformel 6 H2 O . Ni . O4 S
Synonym Nickel Sulfate Hexahydrate, Sulfuric acid','nickel(2+) salt','hydrate (1:1:6), Sulfuric acid','nickel(2+) salt (1:1)','hexahydrate (8CI,9CI), Nickel monosulfate hexahydrate, Nickel sulfate (NiSO4) hexahydrate, Nickel sulfate hexahydrate, Nickel sulfate hydrate (NiSO4.6H2O), Nickel(2+) monosulfate hexahydrate, Nickel(2+) sulfate hexahydrate, Nickel(II) sulfate hexahydrate
InChI-Formel InChI=1S/Ni.H2O4S.6H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 262.848
Formelmasse 261.95