Learn More
Nickelsulfid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485040
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485040 10 g 10 Gramm
11383807 50 g 50 Gramm
11393807 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485040 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 035661.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12035-72-2 | Ni3S2 | 240.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12035-72-2
Summenformel Ni3S2
Molekulargewicht (g/mol) 240.20
MDL-Nummer MFCD01711880
InChI-Schlüssel YGHCWPXPAHSSNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel subsulfide, trinickel disulphide, nickel sulfide, trinickel disulfide, nickel subsulphide, nickel sesquisulfide, nickel tritadisulphide, nickel iii sulfide, alpha nickel subsulfide, ccris 432
PubChem CID 22833473
SMILES S=[Ni][Ni][Ni]=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel sulfide
Schmelzpunkt 797°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (metals basis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(0,00735g/L at 20°C).
IUPAC-Name Nickel; (Sulfanyliden-$l^{4}-sulfanyliden)nickel
Formelmasse 240.19
Aussehen Black powder