Learn More
Nickel-Zinnoxid-Dihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11358248
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11358248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039452.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
It is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12035-38-0
Summenformel NiO3Sn
Molekulargewicht (g/mol) 225.40
MDL-Nummer MFCD00054011
InChI-Schlüssel SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nickel stannate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel tin oxide dihydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 261.43 (225.40 Anhydrous)