Learn More
Nickeldraht, 0.01 mm (0.0004 Zoll) Durchmesser, hart, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15496335
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 m
Packungsgröße:
1 Meter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15496335 1 m 1 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15496335 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040673.G1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beständige Materialien gegen hohe Temperaturen und Korrosion
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel wire
Namenshinweis 0.01mm (0.0004 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
CAS 7440-02-0
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.0007g/m
Form Draht
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Ni
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ni]
IUPAC-Name Nickel
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Reinheit (%) 99.98%