Learn More
Nickeldraht, 99.994 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11311478
Change view
Click to view available options
Menge:
10 m
2 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
50 Meter
Artikelnummer. Menge unitSize
11311478 2 m 2 Meter
11391468 10 m 10 Meter
11301478 50 m 50 Meter
3 options
Artikelnummer. 11311478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010932.G2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: ca.0.07 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Menge 2 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.994% (Metals basis)
Form Draht, 0.1 mm (0.004 Zoll) Durchmesser