Learn More
Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361308
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 m
25 m
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
25 Meter
5 Meter
500 Meter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11361308 500 m 500 Meter
11351308 5 m 5 Meter
11331308 25 m 25 Meter
11341308 100 m 100 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11361308 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010250.H9
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Form: Ca. .1.75 g/m, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Menge 500 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.5% (Metals basis)
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser