Learn More
Nickeldraht, 1.0 mm (0.04 in.) Durchmesser, gebunden, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 m
10 m
50 m
Packungsgröße:
10 Meter
2 Meter
50 Meter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11364808 50 m 50 Meter
11354808 2 m 2 Meter
11344808 10 m 10 Meter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11364808 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043133.H2
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: ca. 7.0 g/m, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Menge 50 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.98%, metal basis
Form Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser