Learn More
Buerkle™ Fassverschraubung gasdicht, R2 Feingewinde, auße
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit:
Edelstahl Fasspumpe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Die Fassverschraubung gasdicht verhindert den Austritt von gesundheitsgefährdenden Gasen aus dem Fass. R 2 in. Stahlfassgewinde, Rückschlagventil mit Anschluss 1/8 in.. Messing vernickelt, Dichtungen aus FKM. Durch mehr Halt im Fass wird mit den Behälteranschlüssen das Abfüllen noch einfacher und sicherer. Die Anschlüsse sichern die Pumpe im Fass, ermöglichen eine vertikale Höhenverstellung und lassen den nötigen Luftaustausch zu.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | verhindert das Austreten gefährlicher Gase |
| Enthält | Rückschlagventil mit Anschluss 1/8 in. |
| Zur Verwendung mit | Edelstahl Fasspumpe |
| Typ | Fassverschraubung |
| Material | Vernickeltes Messing, FKM-Dichtungen |