Learn More
β-Nicotinamidadenindinucleotidphosphat, Mononatriumsalz, Tetrahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15845348 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
500 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
500 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15845348 500 mg Kunststoffflasche 500 Milligramm
15835348 250 mg Kunststoffflasche 250 Milligramm
15815198 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
15825198 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15845348 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J22655.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-16-3
Summenformel C21H27N7NaO17P3
Molekulargewicht (g/mol) 765.39
MDL-Nummer MFCD00036973
InChI-Schlüssel JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
IUPAC-Name [[(2 R,3 R,4 R,5 R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-Hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2 R,3 S,4 R,5 R)-5-(3-Carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-diol-2-hydroxylphosphat-hydroxylphosphat-2]µ
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt tetrahydrate
Physikalische Form Pulver
Menge 500 mg
Beilstein 4779954
Formelmasse 837.45