Learn More
Novus Biologicals™ Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18709103 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18709103 0,1 mg 0.10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18709103 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. NBL113700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    751.00 €
    709.80 € / 0.1 Milligramm
    Sparen 41.20 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
The Nicotinamide N-Methyltransferase/NNMT Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelllinie The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC2641 and based on accession number NM_6169. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Menge 0,1 mg
Lagerungspuffer RIPA buffer
Reinheit Protein
Testspezifität Homo sapiens nicotinamide N-methyltransferase (NNMT), mRNA.
Inhalt und Lagerung -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native
Nur für Forschungszwecke