Learn More
Nikotinbenzoat, TRC
Artikelnummer. 30414241
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414241 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30414241 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN9977151G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotine Benzoate
CAS 88660-53-1
Summenformel C10 H14 N2 . C7 H6 O2
Menge 1 g
Synonym Nicotine Benzoate, Benzoic acid','compd. with (S)-3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine (1:1), Pyridine','3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','(S)-','monobenzoate (9CI)
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2.C7H6O2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3;1-5H,(H,8,9)/t10-;/m0./s1
SMILES CN1CCC[C@H]1c2cccnc2.OC(=O)c3ccccc3
IUPAC-Name Benzoesäure; 3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 284.353
Formelmasse 284.152