Specifications
| Chemischer Name oder Material | Nicotine Bitartrate Dihydrate |
| CAS | 6-3-6019 |
| Schmelzpunkt | 93 °C bis 95 °C (Literatur) |
| Farbe | Weiß |
| pH | 3,18 (10%ige wässrige Lösung) (Literatur) |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | nicotine ditartrate dihydrate, unii-r7m676m8yv, nicotine bitartrate usan, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine;dihydrate, nicotine bitartrate who-dd, nicotine acid tartrate dihydrate, s-3-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine bis 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinate dihydrate, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 3-2s-1-methylpyrrolidin-2-yl pyridine; dihydrate, 3-2s-1-methyl-2-pyrrolidinyl pyridine, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioate 1:2 , dihydrate |
| Löslichkeitsinformationen | Löslich in Wasser (50 mg/ml – klar bis leicht trüb, farblos bis schwach gelb) oder Alkohol. |
| IUPAC-Name | Bis((2R,3R)-2,3-Dihydroxybutandisäure)-3-[(2S)-1-Methylpyrrolidin-2-yl]pyridindihydrat |
| Formelmasse | 498.44 |
| Show More |