Learn More
Nikotin-Bitartrat-Dihydrat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11492902 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 Gramm
Product Code. 11492902
Brand: MP Biomedicals 0215355491
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemical Identifiers
Summenformel C18H30N2O14
Molekulargewicht (g/mol) 498.44
MDL-Nummer MFCD00150899
InChI-Schlüssel LDMPZNTVIGIREC-HYRPJEHINA-N
PubChem CID 22464
SMILES O.O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CCC[C@H]1C1=CN=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Nikotin-Bitartrat-Dihydrat
CAS 1504589
Schmelzpunkt 93 bis 95 °C (Literatur)
Farbe Weiß
pH 3.18 (10 % aq. soln.) (Literatur)
Menge 1 g
Synonym 4-Pentensäure, Propargylessigsäure, Pent-4-in-1-Säure, 4-Pentansäure, Pent4-insäure, Pent-4 -insäure, pubchem3491, pent-4-yn-oic acid, acmc-1az7d
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser (50 mg/ml, klare bis leicht trübe farblose bis schwach gelbe Lösung) oder Alkohol
IUPAC-Name Pent-4-ynoinsäure
Formelmasse 498.44
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nicotine Bitartrate Dihydrate
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nicotine BitartrateDihydrate