Learn More
Nicotinsäure 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10722374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
10 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10722374 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10591561 5 g Glasflasche 5 Gramm
10591751 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10081320 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15119173 10 kg Plastikeimer 10 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10722374 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 128290025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-67-6
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
MDL-Nummer MFCD00006391
InChI-Schlüssel PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid
Namenshinweis 99.5%
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 236.0°C to 239.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 1 hr.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 2.5 kg
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Pulver