Learn More
Nicotinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470573
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470573 250 g 250 Gramm
11460573 1000 g 1000 Gramm
11480573 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470573 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12683.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 59-67-6 | C6H5NO2 | 123.11 g/mol
Vitamin of the B complex with hypolipidemic properties occurring in various animal and plant tissues. Required by the body for the formation of coenzymes NAD and NADP.Nicotinic acid is used as an antidyslipidemic agent. It is also used to improve all lipoproteins well above the vitamin requirement and lowers the total cholesterol, bad LDL-cholesterol, and triglyceride levels. Further, it is used as a food additive in food industries, cosmetics and pharmaceuticals. In addition to this, it is used in medication, nutrient, enriched flours and in electroplating baths.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Ethanol und Ethylether. Unlöslich in den meisten Lipidlösungsmitteln.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-67-6
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
MDL-Nummer MFCD00006391
InChI-Schlüssel PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic Acid
Schmelzpunkt 236°C to 239°C
Dichte 1.4
Flammpunkt 293°C (559°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 250 g
Beilstein 109591
Merck Index 14,6525
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in ethanol and ethyl ether. Insoluble in most lipid solvents.
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Pyridinecarboxylicacid