Learn More
Nicotinsäure EP Verunreinigung E (Isoniazid EP Verunreinigung A), Mikromol™
Beschreibung
Nicotinsäure EP Verunreinigung E (Isoniazid EP Verunreinigung A)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid) |
| CAS | 55-22-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pyridine-4-carboxylic Acid (Isonicotinic Acid) |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C6 H5 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Pyridine-4-carboxylic Acid, Nicotinic Acid Imp. E (EP), Isonicotinic Acid, Isoniazid Impurity A, Nicotinic Acid Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)c1ccncc1 |
| IUPAC-Name | Pyridin-4-Carbonsäure |
| Mehr anzeigen |