missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nidogen-1/Entactin Antibody (ELM1), HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18661667 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
18661667 100 μg 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18661667

Marke: Novus Biologicals NBP308237H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

Nidogen-1/Entactin Monoclonal antibody specifically detects Nidogen-1/Entactin in Mouse, Guinea Pig samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Nidogen-1/Entactin
Anwendungen ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon ELM1
Konjugat HRP
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias enactin, Entactin, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1
Wirtsspezies Rat
Immunogen Murine EHS laminin preparation
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4811
Zielspezies Mouse, Guinea Pig
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.