missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Nidogen-1/Entactin Monoclonal antibody specifically detects Nidogen-1/Entactin in Mouse, Guinea Pig samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Nidogen-1/Entactin |
| Anwendungen | ELISA |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | ELM1 |
| Konjugat | PE |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | enactin, Entactin, NID-1, NIDentactin, nidogen (enactin), nidogen 1, nidogen-1 |
| Wirtsspezies | Rat |
| Immunogen | Murine EHS laminin preparation |
| Reinigungsverfahren | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?