Learn More
Invitrogen™ Nidogen Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB4995)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
151.00 € - 514.00 €
Spezifikation
| Antigen | Nidogen |
|---|---|
| Klon | 24GB4995 |
| Konzentration | 0.7 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | -20°C |
| Anwendungen | Flow Cytometry, Western Blot |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30276068
|
Invitrogen™
MA557119 |
100 μL |
514.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30274861
|
Invitrogen™
MA557120 |
20 μL |
151.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nidogen Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, Flow
This gene encodes a member of the nidogen family of basement membrane glycoproteins. The protein interacts with several other components of basement membranes, and may play a role in cell interactions with the extracellular matrix.Spezifikation
| Nidogen | |
| 0.7 mg/mL | |
| Flow Cytometry, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| P08460, P10493 | |
| 18073, 25494 | |
| Recombinant protein of human Entactin/NID (aa 844-1245). | |
| Antibody |
| 24GB4995 | |
| -20°C | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Liquid | |
| IgG | |
| Mouse, Rat | |
| NID1 | |
| A630025O17; enactin; Ent; Entactin; entactin 1; entactin-1; Nid; NID 1; NID1; NID-1; Nidogen (enactin); nidogen (entactin); nidogen 1; Nidogen precursor (Entactin); nidogen-1; Nidogen-1; | |
| NID1 | |
| Primary | |
| Affinity chromatography |