Learn More
Nifursol 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311588
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30311588 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30311588 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA15523100AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifursol
CAS 16915-70-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nifursol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H7 N5 O9
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
InChI-Formel InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3,5-Dinitro-N-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)methylidenamino]benzamid
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 365.21
Menge 1 mL
Formelmasse 365,0244 g/mol