Learn More
Nifursol, Mikromol™
Artikelnummer. 17993396
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993396 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17993396 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0444.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nifursol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifursol
CAS 16915-70-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nifursol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C12 H7 N5 O9
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid 2-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid [(5-nitro-2-furanyl)methylene]hydrazide, 3,5-Dinitrosalicylic acid (5-nitrofurfurylidene)hydrazide, Histomon, Nifursol, Salfuride, Sulfuride
InChI-Formel InChI=1S/C12H7N5O9/c18-11-8(3-6(15(20)21)4-9(11)16(22)23)12(19)14-13-5-7-1-2-10(26-7)17(24)25/h1-5,18H,(H,14,19)/b13-5+
SMILES Oc1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)N\N=C\c2oc(cc2)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Hydroxy-3,5-Dinitro-N-[(E)-(5-Nitrofuran-2-yl)methylidenamino]benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 365.21
Menge 100 mg
Formelmasse 365,0244 g/mol