Learn More
Nigrosin, alkohollöslich, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15473809
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 15473809
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61186.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 11099-03-9 | C8H19ClN2O | 194.703 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11099-03-9
Summenformel C8H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 194.703
MDL-Nummer MFCD00149005
InChI-Schlüssel GBPWTMZRCAESKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym Solvent Black 5; C.I. 50415
PubChem CID 19828004
IUPAC-Name 2-Amino-N,N-dipropylacetamid;hydrochlorid
SMILES CCCN(CCC)C(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nigrosin
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol
Farbe Schwarz
Menge 1 kg
Physikalische Form Pulver