Learn More
NIK SMI1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477347
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477347 5 mg 5 Milligramm
16460927 50 mg 50 Milligramm
16414638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16477347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112433
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NIK SMI1
CAS 1660114-31-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19N3O4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NC(C2=CC=CC(C#C[C@]3(O)CCN(C)C3=O)=C2)=CC(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 365.38
Formelmasse 365.38
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation