missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NIK SMI1, MedChemExpress

Artikelnummer. p-200099530
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16477347 5 mg 5 Milligramm
16460927 50 mg 50 Milligramm
16414638 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16477347 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112433

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.

NIK SMI1 is a potent, selective NF-κB inducing kinase (NIK) inhibitor, which inhibits NIK-catalyzed hydrolysis of ATP to ADP with IC50 of 0.23±0.17 nM.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material NIK SMI1
CAS 1660114-31-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H19N3O4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 125 mg/mL (342.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)C1=NC(C2=CC=CC(C#C[C@]3(O)CCN(C)C3=O)=C2)=CC(OC)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 365.38
Formelmasse 365.38
Reinheit (%) 99.07%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.