Learn More
Nikethamide, LoGiCal
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nikethamide |
| CAS | 59-26-7 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Nikethamide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C10 H14 N2 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Nikethamide |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3 |
| Lösungstyp | Unverdünnt |
| SMILES | CCN(CC)C(=O)c1cccnc1 |
| Mehr anzeigen |