Learn More
Nikethamide, Mikromol™
Artikelnummer. 18062370
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18062370 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18062370 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0627.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Nikethamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nikethamide
CAS 59-26-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Nikethamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H14 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Nikethamide
InChI-Formel InChI=1S/C10H14N2O/c1-3-12(4-2)10(13)9-6-5-7-11-8-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
SMILES CCN(CC)C(=O)c1cccnc1
IUPAC-Name N,N-Diethylpyridin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 178.23
Menge 500 mg
Formelmasse 178,1106 g/mol