Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A
Artikelnummer. p-3756579 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10791822
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415690100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3625-57-8
Summenformel C40H40N6O6S
Molekulargewicht (g/mol) 732.84
MDL-Nummer MFCD00064529
InChI-Schlüssel QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
IUPAC-Name [9-(Diethylamino)Benzo[a]Phenoxazin-5-Yliden]Azan;Sulfat
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Blue A
Namenshinweis Pure
Absorptionsverhältnis 1.01 to 1.16
Farbstoffgehalt 70% min.
Beilstein 27, 404
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 635 to 646nm
Formelmasse 732.87
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Schwarz bis Grün
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver