Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilblau A
Artikelnummer. 11483387
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11483387 5 g -
11493387 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483387 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A17174.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
Used in the preparation of an amperometric glucose sensor. Also can be employed in Lillie and Fullmer method for staining and discriminating between melanins and lipofuscins in paraffin sections of animal tissue; Lillie and Fuller method for fatty acids/lipids using frozen sections of fatty liver and avocado.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Herstellung eines amperometrischen Glukosesensors verwendet. Kann auch in der Lillie- und Fullmer-Methode zum Färben und Unterscheiden zwischen Melaninen und Lipofuszinen in Paraffinschnitten von tierischem Gewebe verwendet werden; Lillie- und Fuller-Methode für Fettsäuren/Lipide unter Verwendung von gefrorenen Schnitten von Fettleber und Avocado.
Löslichkeit
In Ethanol und Wasser (50 g/l) bei 25 °C löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3625-57-8
Summenformel C40H40N6O6S
Molekulargewicht (g/mol) 732.84
MDL-Nummer MFCD00064529
InChI-Schlüssel QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19256
IUPAC-Name [9-(Diethylamino)Benzo[a]Phenoxazin-5-Yliden]Azan;Sulfat
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Blue A
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Synonym C.I. 51180, Basic Blue 12
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,and water (50g/L) at 25°C.
Menge 5 g
Formelmasse 732.84