Learn More
Nile Blue A (Technische Klasse), TRC
Artikelnummer. 30137189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30137189 5 g 5 Gramm
30136500 10 g 10 Gramm
30008515 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN4642135G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3625-57-8
Summenformel 2 C20 H20 N3 O . O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 732.85
Synonym Nile Blue A
IUPAC-Name (5-Aminobenzo[a]Phenoxazin-9-Yliden)-Diethylazanium; Sulfat
SMILES CC[N+](=C1C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34)CC.CC[N+](=C5C=CC6=Nc7c(OC6=C5)cc(N)c8ccccc78)CC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Blue sulfate
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/2C20H19N3O.H2O4S/c2*1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h2*5-12,21H,3-4H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
Formelmasse 732.273