Learn More
Nilrot, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11462502 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11462502 10 mg
11482502 250 mg
11492502 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462502 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215174410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.98 €
    23.10 € / 10 Milligramm
    Sparen 2.88 €
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
CAS 7385-67-3
Summenformel C20H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 318.38
MDL-Nummer MFCD00011639
InChI-Schlüssel VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-Diethylamino-5H-Benzo[a]Phenoxazin-5-one, 9-Diethylamino-5H-benzo[a]phenoxazine-5-one
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
IUPAC-Name 8-(Diethylamino)-12H-10-oxa-5-azatetraphen-12-on
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nilrot
Namenshinweis Bestimmung von Lipiden, Färbung des ganzen Gewebes
Formelmasse 318.4
Farbe Grün
Menge 10 mg
Physikalische Form Pulver