Learn More
Nile Red, TRC
Artikelnummer. 30134657
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134657 25 mg 25 Milligramm
30008123 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134657 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN46421825MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7385-67-3
Summenformel C20H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 318.37
Synonym 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one, A 84655, Nile Blue A Oxazone, Phenoxazone 9
IUPAC-Name 9-(Diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
SMILES BrCC1=CC(I)=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Red
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C20H18N2O2/c1-3-22(4-2)13-9-10-16-18(11-13)24-19-12-17(23)14-7-5-6-8-15(14)20(19)21-16/h5-12H,3-4H2,1-2H3
Formelmasse 318.1368