missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Nimacimab Recombinant Monoclonal Antibody
Beschreibung
For reconstitution, add sterile, distilled water to achieve a final antibody concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize the protein completely. Do not vortex. Reconstituted products should be stored at -80 °.
Nimacimab is a biosimilar that targets CNR1.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Nimacimab |
| Anwendungen | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Surface Plasmon Resonance |
| Klassifikation | Recombinant Monoclonal |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | 25 mM histidine with 8% sucrose, 0.01% Tween 80 and no preservative; pH 6.2 |
| Gen-Alias | RYI-018 |
| Wirtsspezies | Human |
| Reinigungsverfahren | Protein A |
| Menge | 1 mg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?