Learn More
Fisherbrand™ NiMH-Batteriesatz für Accumax Pipettierhilfe
Artikelnummer. 15800053 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
:
NiMH-Akkus
Artikelnummer.
15800053 NiMH-Akkus
1 options
Artikelnummer. 15800053
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Lieferung als Set mit zwei Batterien.
  • Langlebig
  • Kadmiumfrei
  • Zur Verwendung mit der Accumax Pipettierhilfe
  • Unterstützt schnelles und präzises Pipettieren
  • Bietet acht Stunden Dauerbetrieb pro Beladung
Spezifikation
Typ NiMH-Batteriesatz.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipettierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Accumax Pipettierhilfe
Menge 2/Pckg.