Learn More
Nimodipin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15521242 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15521242 1 g 1 Gramm
15535076 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15521242 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 329280010
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66085-59-4 | Molecular Formula: C21H26N2O7 | Molecular Weight: 418.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66085-59-4
Summenformel C21H26N2O7
Molekulargewicht (g/mol) 418.45
MDL-Nummer MFCD00153848
InChI-Schlüssel UIAGMCDKSXEBJQ-UHFFFAOYNA-N
Synonym nimodipine, nimotop, periplum, nimodipino, nimodipinum, nymalize, admon, nimodipinum inn-latin, nimodipino inn-spanish, isopropyl 2-methoxyethyl 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-m-nitrophenyl-3,5-pyridinedicarboxylate
PubChem CID 4497
ChEBI CHEBI:7575
IUPAC-Name 3-O-(2-Methoxyethyl) 5-O-propan-2-yl 2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dicarboxylat
SMILES COCCOC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O)C(=O)OC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nimodipine
Schmelzpunkt 124.0°C to 130.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 h)
Infrarotspektrum Echt
Menge 1 g
Merck Index 15,6636
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso
Formelmasse 418.44
Reinheit (%) ≥97.5% (HPLC)
RUO– Nur für Forschungszwecke