Learn More
Cole-Parmer™ MAGNETRUEHRER 9 STELLEN 400ML
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
40 lb.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Einzigartiger U-förmiger Magnet hält den Rührstab fest
- Korrosionsbeständige Keramikkonstruktion
- Stufenlose Drehzahlregelung sorgt für sanfte Rührbewegung bis 1500 U/min
- Diese Mehrpositionsrührer bieten größere Vielseitigkeit als Einpositionsrührer
- Lieferbar mit bis zu neun Rührpositionen
- Inklusive Kabel von 6 Fuß Länge und Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 100 bis 1.500 U/min |
| Rührpositionen | 9 |
| Deckplattenmaterial | Keramik |
| Fassungsvermögen | 40 lb. |
| Spannung | 230 V AC |
| Höhe (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Höhe (metrisch) | 11,43 cm |
| Länge (angloamerikanisch) | 17,5 in. |
| Länge (metrisch) | 44,45 cm |
| Länge obere Platte (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Mehr anzeigen |